Stampa…
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propilenurea di dimetile
OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 23.4 EUR
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one
Tetraidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-one
Formula: C₆H₁₂N₂O
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Punto di ebollizione: 246…247 °C
Punto di fusione: –22,99 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006550
CAS Number: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6