Stampa…

6-Cloro-o-toluidina 97%

Fornitore: Apollo Scientific

Synonyms: 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Amino-3-chlorotoluene

OR13655-100G OR13655-25G OR13655-500G
APOSOR13655-100GEA 114 EUR
APOSOR13655-100G APOSOR13655-25G APOSOR13655-500G
6-Cloro-o-toluidina 97%
6-Cloro-o-toluidina
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 215 °C
Punto di fusione: 44540 °C
Densità: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007679
CAS Number: 87-63-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR