Stampa…
Xipamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-hydroxy-5-sulphamoylbenzamide
OR13653-100MG OR13653-250MG
APOSOR13653-100MGEA 104 EUR
APOSOR13653-100MG APOSOR13653-250MG
Xipamide 95+%
Xipamide
Formula: C₁₅H₁₅ClN₂O₄S
Peso molecolare: 354,81 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00865927
CAS Number: 14293-44-8