Stampa…
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 109 EUR
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClNO₄
Peso molecolare: 227.601 g/mol
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063311
CAS Number: 20797-48-2