Stampa…
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR13647-1G OR13647-5G OR13647-10G
APOSOR13647-1GEA 74.2 EUR
APOSOR13647-1G APOSOR13647-5G APOSOR13647-10G
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Ethyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formula: C₉H₉NO₂S
Peso molecolare: 195,2383 g/mol
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425800
CAS Number: 46193-76-4