Stampa…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13645-1G OR13645-10G OR13645-25G
APOSOR13645-1GEA 19 EUR
APOSOR13645-1G APOSOR13645-10G APOSOR13645-25G
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₃Cl₂N₃O
Peso molecolare: 192,00 g/mol
Punto di fusione: 208…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03001242
CAS Number: 5604-46-6