4-Aminoimidazole-5-carboxamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
OR13642-100G
OR13642-25G
OR13642-5G
APOSOR13642-100GEA
148
EUR
APOSOR13642-100G
APOSOR13642-25G
APOSOR13642-5G
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 97%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formula:
C₄H₆N₄O Peso molecolare: 126,12 g/mol Punto di fusione: 164…170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02181040 CAS Number: 360-97-4 EINECS: 206-641-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...