Stampa…
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl chloride, 2,3-Dioxo-4-ethylpiperazine-1-carbonyl chloride
OR13641-5G OR13641-25G OR13641-100G
APOSOR13641-5GEA 102 EUR
APOSOR13641-5G APOSOR13641-25G APOSOR13641-100G
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinecarbonyl chloride
Formula: C₇H₉ClN₂O₃
Peso molecolare: 204,61 g/mol
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00067054
CAS Number: 59703-00-3
EINECS: 261-867-0
UN: 3261
ADR: 8,III