Stampa…
2,6-Diaminopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13639-100G OR13639-500G
APOSOR13639-100GEA 102 EUR
APOSOR13639-100G APOSOR13639-500G
2,6-Diaminopyridine
2,6-Diaminopyridine
Formula: C₅H₇N₃
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 117…122 °C
Flash Pt: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006329
CAS Number: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III