Stampa…
Piridinio cloruro 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13636-100G OR13636-25G
APOSOR13636-100GEA 36.4 EUR
APOSOR13636-100G APOSOR13636-25G
Piridinio cloruro 95%
Piridinio cloruro
Formula: C₅H₆ClN
Punto di ebollizione: 222…224 °C
Punto di fusione: 145…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012802
CAS Number: 628-13-7