Stampa…
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1363-250MG OR1363-1G
APOSOR1363-250MGEA 48.1 EUR
APOSOR1363-250MG APOSOR1363-1G
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenyl]methanamine
Formula: C₁₂H₁₉N₃
Peso molecolare: 205,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04970994
CAS Number: 655256-68-1
UN: 2735
ADR: 8,III