Stampa…
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethanol
OR13623-1G OR13623-5G
APOSOR13623-1GEA 87.3 EUR
APOSOR13623-1G APOSOR13623-5G
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(2-Hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
Punto di ebollizione: 121…122 °C/2mmHg
Punto di fusione: 44477 °C
Densità: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129038
CAS Number: 5344-27-4
EINECS: 226-286-9