Stampa…
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Hydroxypyridine-3-sulphonic acid
OR13620-25G OR13620-5G OR13620-10G
APOSOR13620-25GEA 81.2 EUR
APOSOR13620-25G APOSOR13620-5G APOSOR13620-10G
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid 97%
4-Hydroxy-3-pyridinesulphonic acid
Formula: C₅H₅NO₄S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093473
CAS Number: 51498-37-4
UN: 3261
ADR: 8,III