Stampa…
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13619-1G OR13619-5G
APOSOR13619-1GEA 120 EUR
APOSOR13619-1G APOSOR13619-5G
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
4-Bromo-2,6-diaminopyridine
Formula: C₅H₆BrN₃
Punto di fusione: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115308
CAS Number: 329974-09-6