2-Methylpyridin-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-methylpyridine
OR13617-100G
OR13617-25G
OR13617-5G
APOSOR13617-100GEA
236
EUR
APOSOR13617-100G
APOSOR13617-25G
APOSOR13617-5G
2-Methylpyridin-3-ol 97%
2-Methylpyridin-3-ol
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,13 g/mol Punto di fusione: 168…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082538 CAS Number: 1121-25-1 |