Stampa…
3-Cyano-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Cyano-5-picoline, 5-Methylpyridine-3-carbonitrile, 5-Methylnicotinonitrile
OR13616-1G OR13616-5G
APOSOR13616-1GEA 143 EUR
APOSOR13616-1G APOSOR13616-5G
3-Cyano-5-methylpyridine
3-Cyano-5-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di fusione: 83…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673151
CAS Number: 42885-14-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III