Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13615-5G OR13615-25G
APOSOR13615-5GEA 30.1 EUR
APOSOR13615-5G APOSOR13615-25G
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Formula: C7H9Cl2N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656303
CAS Number: 1007089-84-0