Stampa…
2-(Methoxymethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13609-1G OR13609-5G
APOSOR13609-1GEA 118 EUR
APOSOR13609-1G APOSOR13609-5G
2-(Methoxymethyl)pyridine
2-(Methoxymethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00030825
CAS Number: 23579-92-2