Stampa…
2-Methoxypyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13608-100G OR13608-25G OR13608-500G
APOSOR13608-100GEA 43.7 EUR
APOSOR13608-100G APOSOR13608-25G APOSOR13608-500G
2-Methoxypyridine 99%
2-Methoxypyridine
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 142…143 °C
Densità: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006262
CAS Number: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
UN: 1993
ADR: 3,III