Stampa…
2-Cyano-6-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylpicolinonitrile, 6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-Cyano-2-picoline, 6-Methylpyridine-2-carbonitrile
OR13606-100G OR13606-25G
APOSOR13606-100GEA 206 EUR
APOSOR13606-100G APOSOR13606-25G
2-Cyano-6-methylpyridine 97%
2-Cyano-6-methylpyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190586
CAS Number: 1620-75-3