Stampa…
2-Cloro-5-metilpiridina
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13605-100G OR13605-25G OR13605-500G
APOSOR13605-100GEA 33.5 EUR
APOSOR13605-100G APOSOR13605-25G APOSOR13605-500G
2-Cloro-5-metilpiridina
2-Cloro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Punto di ebollizione: 97 °C/30mmHg
Densità: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792460
CAS Number: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0