Stampa…
2-Cloro-3-metilpiridina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-3-methylpyridine, 2-Chloro 3-methylpyridine, 2-Chloro-β-picoline
OR13603-100G OR13603-25G OR13603-500G
APOSOR13603-100GEA 190 EUR
APOSOR13603-100G APOSOR13603-25G APOSOR13603-500G
2-Cloro-3-metilpiridina 97%
2-Cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₆ClN
Peso molecolare: 127,57 g/mol
Punto di ebollizione: 192…193 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234177
CAS Number: 18368-76-8
EINECS: 242-242-1