Stampa…

2-Acetyl-6-methylpyridine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR13601-1G OR13601-5G OR13601-25G
APOSOR13601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13601-1G APOSOR13601-5G APOSOR13601-25G
2-Acetyl-6-methylpyridine
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formula: C₈H₉NO
Punto di ebollizione: 209 °C
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658292
CAS Number: 6940-57-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR