Stampa…
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1360-100G OR1360-25G OR1360-5G
APOSOR1360-100GEA 621 EUR
APOSOR1360-100G APOSOR1360-25G APOSOR1360-5G
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea 98%
(4-Chlorophenylsulphonyl)urea
Formula: C₇H₇ClN₂O₃S
Punto di fusione: 169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00518656
CAS Number: 22663-37-2
EINECS: 245-149-4