Stampa…
2-Methyl-1-butene-3-yne 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylbut-1-en-3-yne
OR13594-25G OR13594-5G
APOSOR13594-25GEA 0 EUR
APOSOR13594-25G APOSOR13594-5G
2-Methyl-1-butene-3-yne 97%
2-Methyl-1-butene-3-yne
Formula: C₅H₆
Peso molecolare: 66,1 g/mol
Punto di ebollizione: 32…33 °C
Punto di fusione: –113 °C
Densità: 0,694 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –45 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008599
CAS Number: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I