Stampa…
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Cyclohexenyl)acetylene, 1-Ethynylcyclohexene
OR13588-25G OR13588-5G
APOSOR13588-25GEA 244 EUR
APOSOR13588-25G APOSOR13588-5G
1-Ethynyl-1-cyclohexene
1-Ethynyl-1-cyclohexene
Formula: C₈H₁₀
Peso molecolare: 106,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001568
CAS Number: 931-49-7