Stampa…
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13583-1G OR13583-5G OR13583-250MG
APOSOR13583-1GEA 16.1 EUR
APOSOR13583-1G APOSOR13583-5G APOSOR13583-250MG
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03990484
CAS Number: 156454-43-2