Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1357-25G OR1357-5G OR1357-100G
APOSOR1357-25GEA 46.4 EUR
APOSOR1357-25G APOSOR1357-5G APOSOR1357-100G
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
2,4,6-Trimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463245
CAS Number: 4543-58-2