Stampa…
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Nitro-1-phenylethanol
OR13560-1G OR13560-500MG
APOSOR13560-1GEA 858 EUR
APOSOR13560-1G APOSOR13560-500MG
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00854219
CAS Number: 15990-45-1