Stampa…
7-Nitro-1H-indazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
OR13550-25G OR13550-5G
APOSOR13550-25GEA 102 EUR
APOSOR13550-25G APOSOR13550-5G
7-Nitro-1H-indazole 97%
7-Nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00022789
CAS Number: 2942-42-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III