Stampa…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-25GEA 36.4 EUR
APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂S
Peso molecolare: 232,73 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007449
CAS Number: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II