Stampa…
Dietil malonato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1354-10KG OR1354-2.5KG OR1354-500G
APOSOR1354-10KGEA 290 EUR
APOSOR1354-10KG APOSOR1354-2.5KG APOSOR1354-500G
Dietil malonato 99%
Dietil malonato
Formula: C₇H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 199 °C
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009195
CAS Number: 105-53-3
EINECS: 203-305-9