Stampa…
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
OR1352-100G OR1352-25G OR1352-5G
APOSOR1352-100GEA 66.9 EUR
APOSOR1352-100G APOSOR1352-25G APOSOR1352-5G
Methyl-4-chloropicolinate 97%
Methyl-4-chloropicolinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,5800 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116183
CAS Number: 24484-93-3