Stampa…
2-Quinolinecarbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-2-carbonitrile
OR13512-1G OR13512-5G OR13512-25G
APOSOR13512-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13512-1G APOSOR13512-5G APOSOR13512-25G
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/23mmHg
Punto di fusione: 93…95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134341
CAS Number: 1436-43-7