Stampa…
4-Chloropicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1351-25G OR1351-5G
APOSOR1351-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1351-25G APOSOR1351-5G
4-Chloropicolinic acid
4-Chloropicolinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Punto di fusione: 188…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191400
CAS Number: 5470-22-4