Stampa…
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13488-1G OR13488-5G
APOSOR13488-1GEA 74.2 EUR
APOSOR13488-1G APOSOR13488-5G
2-Chloro-N-phenethylacetamide 98%
2-Chloro-N-phenethylacetamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Peso molecolare: 197,67 g/mol
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00245084
CAS Number: 13156-95-1