Stampa…
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13482-1G OR13482-250MG
APOSOR13482-1GEA 648 EUR
APOSOR13482-1G APOSOR13482-250MG
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
8-Methoxyquinoline-5-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₈ClNO₃S
Punto di fusione: 135…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02752892
CAS Number: 90429-62-2
UN: 1759
ADR: 8,III