Stampa…
5-Amino-2-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1348-25G OR1348-5G
APOSOR1348-25GEA 24.8 EUR
APOSOR1348-25G APOSOR1348-5G
5-Amino-2-chloropyridine 98%
5-Amino-2-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 80…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006243
CAS Number: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3