Stampa…
Indole-6-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Cyano-1H-indole, 6-Cyanoindole, 1H-Indole-6-carbonitrile
OR1347-5G OR1347-10G
APOSOR1347-5GEA 19 EUR
APOSOR1347-5G APOSOR1347-10G
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile
Formula: C₉H₆N₂
Peso molecolare: 142,16 g/mol
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016732
CAS Number: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5