Stampa…
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR1346-1G OR1346-5G OR1346-25G
APOSOR1346-1GEA 136 EUR
APOSOR1346-1G APOSOR1346-5G APOSOR1346-25G
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(5-Bromopyridin-3-yl)-2-methylsulphonylethanone
Formula: C₈H₈BrNO₃S
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941313
CAS Number: 386715-50-0