Stampa…
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13444-1G OR13444-5G
APOSOR13444-1GEA 87.3 EUR
APOSOR13444-1G APOSOR13444-5G
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₄N₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182069
CAS Number: 202065-25-6