Stampa…
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-1,2-dihydro-2-oxopyridine, 1,2-Dihydro-2-oxopyridin-3-amine
OR13432-25G OR13432-5G
APOSOR13432-25GEA 203 EUR
APOSOR13432-25G APOSOR13432-5G
3-Aminopyridin-2(1H)-one 97%
3-Aminopyridin-2(1H)-one
Formula: C₅H₆N₂O
Punto di fusione: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02752887
CAS Number: 33630-99-8