Stampa…
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13428-100MG OR13428-250MG
APOSOR13428-100MGEA 118 EUR
APOSOR13428-100MG APOSOR13428-250MG
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
5-(2-Aminoethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-amine dihydrochloride
Formula: C₄H₁₁Cl₂N₅
Peso molecolare: 200,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20441445
CAS Number: 99839-36-8