Stampa…
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
OR1341-25G OR1341-5G
APOSOR1341-25GEA 120 EUR
APOSOR1341-25G APOSOR1341-5G
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Peso molecolare: 236,08 g/mol
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Densità: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463837
CAS Number: 41731-83-3