Stampa…
4,5-Diaminophthalonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR13405-1G OR13405-5G
APOSOR13405-1GEA 57.2 EUR
APOSOR13405-1G APOSOR13405-5G
4,5-Diaminophthalonitrile 95%
4,5-Diaminophthalonitrile
Formula: C₈H₆N₄
Punto di fusione: 270…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02376082
CAS Number: 129365-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III