Stampa…
8-Amino-6-bromoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromoquinolin-8-amine
OR13403-1G OR13403-250MG
APOSOR13403-1GEA 478 EUR
APOSOR13403-1G APOSOR13403-250MG
8-Amino-6-bromoquinoline 97%
8-Amino-6-bromoquinoline
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,0700 g/mol
Punto di fusione: 197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194777
CAS Number: 57339-57-8