Stampa…
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR13382-1G OR13382-5G OR13382-10G
APOSOR13382-1GEA 91.6 EUR
APOSOR13382-1G APOSOR13382-5G APOSOR13382-10G
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-3-methylisoxazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₅N₃O
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027378
CAS Number: 35261-01-9