3-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₁BClNO₂ Punto di fusione: 234…238 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659921 CAS Number: 850567-52-1 |