Stampa…
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-carbethoxypyrazole, Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR13363-25G OR13363-5G
APOSOR13363-25GEA 17.6 EUR
APOSOR13363-25G APOSOR13363-5G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,16 g/mol
Punto di fusione: 104…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005238
CAS Number: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III