Stampa…
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1336-1G OR1336-250MG OR1336-5G
APOSOR1336-1GEA 0 EUR
APOSOR1336-1G APOSOR1336-250MG APOSOR1336-5G
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester 98%
3-Amino-4-chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₇BClNO₂
Punto di fusione: 142…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659926
CAS Number: 850567-56-5